Stampa…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
L16591.06 L16591.14
L16591.06EA 81.9 EUR
L16591.06 L16591.14
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene ≥97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Purity: 97% CAS No.: 30389-25-4 Molecular Formula: C12F21H3 Formula Weight: 546.12 Refractive Index: 1.3050 Boiling Point: 71-72°/14mm MDL No.: MFCD00042346
Formula: C₁₂H₃F₂₁
Peso molecolare: 546,12 g/mol
Punto di ebollizione: 71…72 °C (14 mmHg)
Densità: 1,711
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042346
CAS Number: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3