1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 19430-93-4
Molecular Formula: C6H3F9
Formula Weight: 246.08
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2890
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1819716
MDL No.: MFCD00042338
Formula:
C₆H₃F₉ Punto di ebollizione: 59…60 °C Densità: 1,457 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042338 CAS Number: 19430-93-4 EINECS: 243-053-7 UN: 1993 ADR: 3,II |