Tricloroetilene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 79-01-6
Molecular Formula: ClCH=CCl2
Formula Weight: 131.39
Flash Point: None
Refractive Index: 1.476
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -85°
Boiling Point: 87°
Beilstein Reference: 1736782
Merck Reference: 14,9639
UN No.: 1710
MDL No.: MFCD00000838
Formula:
ClCH=CCl₂ Punto di ebollizione: 87 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 1,46 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000838 CAS Number: 79-01-6 EINECS: 201-167-4 UN: 1710 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9639 |