Tetracloroetilene ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
26218.292EA
66.6
EUR
26218.292
26218.326
26218.361
26218.463
Tetracloroetilene ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetracloroetilene
Formula:
C₂Cl₄ Punto di ebollizione: 121,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –22 °C Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS Number: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09332 |
|
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 120 - 122 °C |
Density (20/4) | 1.620 - 1.630 |
Free acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Indice di rifrazione (20°C) | 1.503 - 1.505 |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Free chlorine | Max. 2 ppm |
Water | Max. 50 ppm |