Tetracloroetilene ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Percloroetilene
26217.298EA
94.5
EUR
26217.298
26217.323
26217.367
26217.460
Tetracloroetilene ≥98%, TECHNICAL
Tetracloroetilene
Formula:
C₂Cl₄ Peso molecolare: 165,83 g/mol Punto di ebollizione: 121,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –22 °C Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS Number: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09332 |
Assay | Min. 98 % |
Indice di rifrazione (20°C) | 1.503 - 1.505 |