Stampa…
Colonne cromatografiche con inserto poroso, cono e attacco femmina
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05450901 05450902 05450912 05450914 05450916 05450904 05450906 05450911
LENZ05450901EA 135 EUR
LENZ05450901 LENZ05450902 LENZ05450912 LENZ05450914 LENZ05450916 LENZ05450904 LENZ05450906 LENZ05450911
Colonne cromatografiche con inserto poroso, cono e attacco femmina
Colonne cromatografiche
Chromatography columns, DURAN® glass, with NS socket and NS cone.
  • With sintered frit - porosity zero
  • Suction tube thread GL 18