Tetracloroetilene ≥99.5% stabilizzato
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
Beilstein Number: 1361721
RTECS Number: KX3850000
UNSPSC Code: 12190000
Formula:
C₂Cl₄ Punto di ebollizione: 120-122 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: -22 °C Densità: 1,622…1.624 g/cm3 (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS Number: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09332 |
|
Vapor Density | 5.83 (vs air) |
Contains | stabilizer |
Assay | Min. 99.5 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.001 % |
Refractive Index | n20/D 1.505 (lit.) |
Vapor Pressure | 19 mmHg ( 25 °C) |