Stampa…
Anse per inoculazione con estremità ad ago, in PS
Fornitore: Brand
452215 452210 452201
BRND452215EA 92.9 EUR
BRND452215 631-2217 631-2216
Anse per inoculazione con estremità ad ago, in PS
Spatole e aghi Anse e aghi per inoculo
PS, gamma sterilised, disposable. For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface.