Stampa…
Capsule di Petri
Fornitore: Brand
452015 452010
BRND452015EA 321 EUR
BRND452015 BRND452010
Capsule di Petri
Piastre per colture Piastre Petri
In PS, trasparente. Con o senza sfiato. Capsule e coperchi montati in modo automatizzato per ridurre il rischio di contaminazione.