Stampa…
Tetracloroetilene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Percloroetilene
B20089.0F B20089.AP
B20089.0FEA 65.9 EUR
B20089.0F B20089.AP
Tetracloroetilene ≥99%
Tetracloroetilene
Purity: 99% CAS No.: 127-18-4 Molecular Formula: C2Cl4 Formula Weight: 165.83 Refractive Index: 1.5055 Odour: Ether-like Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1361721 Merck Reference: 14,9190 UN No.: 1897 MDL No.: MFCD00000834
Formula: C₂Cl₄
Peso molecolare: 165,83 g/mol
Punto di ebollizione: 120…121 °C
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,623
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000834
CAS Number: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=0857ee568b8a888a033c518aa153acc9bfece954&prid=web&clid=SAPDAM