Tetracloroetilene 99+%, ultrapuro per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Percloroetilene
Purity: 99+%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: Cl2C=CCl2
Formula Weight: 165.83
Physical Form: Liquid
Density: 1.623
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Melting Point: -22°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Formula:
C₂Cl₄ Peso molecolare: 165,83 g/mol Punto di ebollizione: 120…121 °C Punto di fusione: –22 °C Densità: 1,623 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS Number: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9190 |