Stampa…
Tetracloroetilene 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Percloroetilene
138010010 138010025 138015000
ACRO138010010EA 75.5 EUR
ACRO138010010 ACRO138010025 ACRO138015000
Tetracloroetilene 99%, extra puro
Tetracloroetilene
Formula: C₂Cl₄
Peso molecolare: 165,83 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,625 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000834
CAS Number: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=0857ee568b8a888a033c518aa153acc9bfece954&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %