Stampa…
Matracci volumetrici per l'analisi degli zuccheri conformi a Kohlrausch, classe B, gradazioni bianche, SILBERBRAND
Fornitore: Brand
402038 402046
BRND402038EA 62.9 EUR
BRND402038 BRND402046
Matracci volumetrici per l'analisi degli zuccheri conformi a Kohlrausch, classe B, gradazioni bianche, SILBERBRAND
Fiasche Matracci graduati
Vetro borosilicato 3.3, incolore.
  • Calibrated to contain (TC, IN)
  • Error limits according to class B
  • Mark and inscriptions in high contrast white enamel