Stampa…
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach
Fornitore: HIRSCHMANN
3310140 3310152 3310160 3310340 3310352 3310360
HIRS3310140EA 187 EUR
HIRS3310140 HIRS3310152 HIRS3310160 HIRS3310340 HIRS3310352 HIRS3310360
Microburetta, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach
Burette
Micro buretta, classe AS, DURAN®, graduazione blu, conformità certificata, con identificazione del lotto datata.
  • Rubinetto laterale con chiave standard in vetro smerigliato o mandrino in PTFE, con presa, Bang
  • Strisce Schellbach per una migliore leggibilità
  • Graduazione ad anello del punto principale
Certificazioni: Calibrato per EX, DIN EN ISO 385.