Stampa…
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
Fornitore: HIRSCHMANN
3300140 3300152 3300160 3300240 3300252 3300260
HIRS3300140EA 166 EUR
HIRS3300140 HIRS3300152 HIRS3300160 HIRS3300240 HIRS3300252 HIRS3300260
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
Burette
Micro buretta, modello Bang, classe AS, DURAN®, graduazione blu, conformità certificata, con identificazione del lotto datata.
  • Rubinetto dritto con chiave standard in vetro smerigliato o chiave in PTFE
  • Strisce Schellbach per una migliore leggibilità
  • Graduazione ad anello del punto principale
Certificazioni: Calibrato per EX, DIN EN ISO 385.