Stampa…
Burette, rubinetto laterale, DURAN®, classe B, vetro color ambra
Fornitore: HIRSCHMANN
3220160 3220170 3220175
HIRS3220160EA 89.1 EUR
HIRS3220160 HIRS3220170 HIRS3220175
Burette, rubinetto laterale, DURAN®, classe B, vetro color ambra
Burette
Buretta, classe B, DURAN®, vetro marrone.
  • Graduazioni bianche
  • Rubinetto laterale con chiave in vetro
  • Colore marrone per sostanze sensibili alla luce
Certificazioni: Tarata per EX, DIN EN ISO 385.