Stampa…
Colonne Hempel con camicia sotto vuoto
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05119504 05119201 05119304 05119804
LENZ05119504EA 243 EUR
LENZ05119504 LENZ05119201 LENZ05119304 LENZ05119804
Colonne Hempel con camicia sotto vuoto
Componenti per distillazione Colonne di distillazione
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For packings like Raschig rings or glass beads, with NS socket and NS cone, with fixed vacuum jacket.