Stampa…
1,1-Dicloroetilene, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cloruro di vinilidene
M-Clarity™ quality level = MQ100
02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 49.8 EUR
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dicloroetilene, Supelco®
1,1-Dicloroetilene
Formula: C₂H₂Cl₂
Peso molecolare: 96.94 g/mol
Punto di ebollizione: 31,7
Punto di fusione: –122 °C
Densità: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –25 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011653
CAS Number: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3 I
Merck Index: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM