Stampa…
Allyl acetate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Acetic acid allyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20554.0100 8.20554.0500 8.20554.9050 8.20554.9180
8.20554.0100EA 78.8 EUR
8.20554.0100 8.20554.0500 8.20554.9050 8.20554.9180
Allyl acetate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Allyl acetate
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100.12 g/mol
Punto di ebollizione: 103
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008721
CAS Number: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 (6.1) II
Merck Index: 12,00293
Visualizza i codici
Solubility 28 g/l (20 °C)
Melting Point -96 °C
Molar Mass 100.11 g/mol
Boiling Point 103 - 104 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 27.2 hPa (20 °C)
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.4042 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.0 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 374 °C
Synonyms Acetic acid allyl ester
Hill Formula C5H8O2
Chemical Formula CH3COOCH2CH=CH2