Allyl acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acetic acid allyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 591-87-7
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH=CH2
Formula Weight: 100.12
Physical Form: Liquid
Density: 0.928
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: 6°
Boiling Point: 103-104°
Merck Reference: 14,285
UN No.: 2333
MDL No.: MFCD00008721
Formula:
C₅H₈O₂ Peso molecolare: 100.12 g/mol Punto di ebollizione: 103…104 °C Punto di fusione: 6 °C Densità: 0.928 Flash Pt: 6 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008721 CAS Number: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 UN: 2333 ADR: 3 II Merck Index: 12,00293 |