Stampa…
Allyl acetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acetic acid allyl ester
180651000 180655000
ACRO180651000EA 28.7 EUR
ACRO180651000 ACRO180655000
Allyl acetate 99%
Allyl acetate
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100.12 g/mol
Punto di ebollizione: 103
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0.92 g/cm³
Flash Pt: 6
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008721
CAS Number: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 II
Merck Index: 12,00293
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %