trans-2-Pentenal 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
Purity: 96%
CAS No.: 1576-87-0
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4430
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 125°
Beilstein Reference: 1719742
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00009615
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 125 °C Densità: 0,860 Flash Pt: 22 °C (71 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009615 CAS Number: 1576-87-0 EINECS: 216-414-1 UN: 1989 ADR: 3,II |