Stampa…
trans-2-Pentenal 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
325420050 325420250
ACRO325420050EA 36.3 EUR
ACRO325420050 ACRO325420250
trans-2-Pentenal 97%
trans-2-Pentenal
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12 g/mol
Punto di ebollizione: 127 °C (1013 hPa)
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 19 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009615
CAS Number: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %