Stampa…
trans-2-Hexenal 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
A11513.14 A11513.22
A11513.14EA 36.2 EUR
A11513.14 A11513.22
trans-2-Hexenal 96%
trans-2-Hexenal
Purity: 96% CAS No.: 6728-26-3 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4470 Odour: Sweet Boiling Point: 37-38°/8mm Beilstein Reference: 1699684 UN No.: 1988 MDL No.: MFCD00007008
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 37…38 °C (8 mmHg)
Densità: 0,848
Flash Pt: 38 °C (100 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007008
CAS Number: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
UN: 1988
ADR: 3,III