3,4-Epoxy-1-butene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 930-22-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -50°(-58°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Recognizable
Melting Point: -135°
Boiling Point: 65-66°
Beilstein Reference: 103170
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005149
Formula:
C₄H₆O Punto di ebollizione: 65…66 °C Punto di fusione: –135 °C Densità: 0,870 Flash Pt: –50 °C (–58 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005149 CAS Number: 930-22-3 EINECS: 213-210-4 UN: 1993 ADR: 3,II |