Stampa…
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 80.6 EUR
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formula: C₄H₆Br₂
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 48…53 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000249
CAS Number: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %