5-Bromo-1-pentene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 1119-51-3
Molecular Formula: BrC5H9
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4639
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 506077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD0000-364
Formula:
C₅H₉Br Peso molecolare: 149.03 g/mol Punto di ebollizione: 126…127 °C Densità: 1.259 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000264 CAS Number: 1119-51-3 EINECS: 214-281-4 UN: 1993 ADR: 3 III |