Stampa…
5-Bromo-1-pentene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
295170025 295170100 295170500
ACRO295170025EA 49.4 EUR
ACRO295170025 ACRO295170100 ACRO295170500
5-Bromo-1-pentene 95%
5-Bromo-1-pentene
Formula: C₅H₉Br
Peso molecolare: 149.03 g/mol
Punto di ebollizione: 126…127 °C (765 mmHg)
Densità: 1.26 g/cm³
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000264
CAS Number: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %