4-Bromo-1-butene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₇Br Punto di ebollizione: 98…100 °C (760 mmHg) Densità: 1,33 g/cm³ Flash Pt: 1 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000258 CAS Number: 5162-44-7 EINECS: 225-937-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |