Stampa…
Allyl bromide ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
A11766.30 A11766.0B
A11766.30EA 42.3 EUR
A11766.30 A11766.0B
Allyl bromide ≥99% stabilizzato
Allyl bromide
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 99% CAS No.: 106-95-6 Molecular Formula: C3H5Br Formula Weight: 120.98 Flash Point: -2°(28°F) Physical Form: Liquid Density: 1.398 Refractive Index: 1.4700 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -119° Boiling Point: 70-71° Merck Reference: 14,288 UN No.: 1099 MDL No.: MFCD00000244
Formula: C₃H₅Br
Punto di ebollizione: 70…71 °C
Punto di fusione: –119 °C
Densità: 1,398
Flash Pt: –2 °C (28 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000244
CAS Number: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 14,288