Stampa…
2-Bromopropene 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide
107340100 107340500
ACRO107340100EA 86.4 EUR
ACRO107340100 ACRO107340500
2-Bromopropene 99% stabilizzato
2-Bromopropene
Formula: C₃H₅Br
Peso molecolare: 120,98 g/mol
Punto di ebollizione: 47…49 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –125 °C
Densità: 1,36 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000140
CAS Number: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT