Stampa…
2-Bromo-1-butene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B20067.06 B20067.14 B20067.03
B20067.06EA 281 EUR
B20067.06 B20067.14 B20067.03
2-Bromo-1-butene ≥97%
2-Bromo-1-butene
Purity: 97% CAS No.: 23074-36-4 Molecular Formula: CH3CH2CBr=CH2 Formula Weight: 135.00 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formula: C₄H₇Br
Punto di ebollizione: 88 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –133,4 °C
Densità: 1,315 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039178
CAS Number: 23074-36-4
EINECS: 245-412-3
UN: 1993
ADR: 3,II