Stampa…
Methyl phenylacetate 99
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenylacetic acid methyll ester
A15537.0B A15537.0I A15537.30
A15537.0BEA 67 EUR
A15537.0B A15537.0I A15537.30
Methyl phenylacetate 99
Methyl phenylacetate
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150.18 g/mol
Punto di ebollizione: 218…220 °C
Punto di fusione: 49…50 °C
Densità: 1.067
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008453
CAS Number: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 14,7268