Stampa…
Methyl phenylacetate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
148440050 148442500 148440010
ACRO148440050EA 27.9 EUR
ACRO148440050 ACRO148442500 ACRO148440010
Methyl phenylacetate 99+%
Methyl phenylacetate
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 49…50 °C
Densità: 1,067 g/cm³
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008453
CAS Number: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 12,07422
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %