Benzile acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 206 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –51 °C Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008712 CAS Number: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Merck Index: 13,01125 |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | -51 °C |
Molar Mass | 150.17 g/mol |
Boiling Point | 205 - 207 °C |
Vapor Pressure | 1 hPa (45 °C) |
Flash Point | 95 °C |
Refractive Index | 1.5006 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 8.4 %(V) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 460 °C |
Synonyms | Acetic acid benzyl ester |
Hill Formula | C9H10O2 |
Chemical Formula | CH3COOCH2C6H5 |