Stampa…
Benzile acetato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23472.36 B23472.0E
B23472.36EA 32 EUR
B23472.36 B23472.0E
Benzile acetato ≥99%
Benzile acetato
Purity: 99% CAS No.: 140-11-4 Molecular Formula: CH3CO2CH2C6H5 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 95°(203°F) Physical Form: Liquid Density: 1.053 Refractive Index: 1.5020 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like Melting Point: -51° Boiling Point: 205-207° Beilstein Reference: 1908121 Merck Reference: 14,1123 MDL No.: MFCD00008712
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150.18 g/mol
Punto di ebollizione: 205…207 °C
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 1.053
Flash Pt: 95 °C (203 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008712
CAS Number: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125