Stampa…
Benzile acetato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
105820010 105822500
ACRO105820010EA 73.7 EUR
ACRO105820010 ACRO105822500
Benzile acetato 99+%
Benzile acetato
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 1,055 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008712
CAS Number: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %