Stampa…
Isopropenyl acetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
152500010 152502500
ACRO152500010EA 73.1 EUR
ACRO152500010 ACRO152502500
Isopropenyl acetate 99%
Isopropenyl acetate
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 94 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008709
CAS Number: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %