3-Metilpentano, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₆H₁₄ Punto di ebollizione: 64 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –118 °C Densità: 0,664 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009342 CAS Number: 96-14-0 EINECS: 202-481-4 UN: 1208 ADR: 3,II |