Stampa…
3-Metilpentano ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L03133.AE L03133.AP
L03133.AEEA 49.1 EUR
L03133.AE L03133.AP
3-Metilpentano ≥99%
3-Metilpentano
Purity: 99+% CAS No.: 96-14-0 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -32°(-26°F) Refractive Index: 1.3770 Odour: Petroleum-like Melting Point: -118° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 1730734 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009342
Formula: C₆H₁₄
Punto di ebollizione: 63…65 °C
Punto di fusione: –118 °C
Densità: 0,663
Flash Pt: –32 °C (–26 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009342
CAS Number: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II