iso-Esano ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,1-Dimethylbutane, Isohexane
Purity: 99+%
CAS No.: 107-83-5
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3710
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -154°
Boiling Point: 61-62°
Beilstein Reference: 1730735
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009406
Formula:
C₆H₁₄ Peso molecolare: 86.18 g/mol Punto di ebollizione: 61…62 °C Punto di fusione: –154 °C Densità: 0.653 Flash Pt: –40 °C (–40 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009406 CAS Number: 107-83-5 EINECS: 203-523-4 UN: 1208 ADR: 3 II |