Stampa…
2-Metilbutano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: iso-Pentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
59060-5ML 59060-10ML
59060-5MLEA 118 EUR
59060-5ML 59060-10ML
2-Metilbutano, Supelco®
2-Metilbutano
Formula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 28 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –160 °C
Densità: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009338
CAS Number: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a3b6c29609570bf029ff5139d3ce2fe75de9bad&vid=d1fe229673400253d4f2748b1b0d484c4f921fb9&prid=web&clid=SAPDAM