2-Metilbutano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
iso-Pentane
24872.298EA
82.6
EUR
24872.298
24872.323
24872.260
2-Metilbutano ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Metilbutano
Formula:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 28 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –160 °C Densità: 0,62 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009338 CAS Number: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3,I |
|
Assay | Min. 99 % |
Boiling point | 27.0 - 28.5 °C |
Density (20/4) | 0.600 - 0.640 |
Indice di rifrazione (20°C) | 1.353 - 1.355 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |