Stampa…
2-Metilbutano, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: iso-Pentane
8113.1000EA 84.81 EUR
8113.1000 8113.9025
2-Metilbutano, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
2-Metilbutano
Formula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Peso molecolare: 72,15 g/mol
Punto di ebollizione: 28 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –160 °C
Densità: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009338
CAS Number: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=278ab1939f4cb13ad32cc36a860f8e72113575ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Point 27.5 - 28.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %