Squalano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₃₀H₆₂ Punto di ebollizione: 470 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –35 °C Densità: 0,758 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008953 CAS Number: 111-01-3 EINECS: 203-825-6 Merck Index: 12,08923 |