2,4-Dimethylpentane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-08-7
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.3820
Melting Point: ca -123°
Boiling Point: 79-80°
Beilstein Reference: 1696855
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00008945
Formula:
C₇H₁₆ Punto di ebollizione: 79…80 °C Punto di fusione: ∼–123 °C Densità: 0,670 Flash Pt: –12 °C (10 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008945 CAS Number: 108-08-7 EINECS: 203-548-0 UN: 1206 ADR: 3,II |