Stampa…
2,3-Dimethylpentane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
43707.14 43707.06
43707.14EA 238 EUR
43707.14 43707.06
2,3-Dimethylpentane ≥97%
2,3-Dimethylpentane
Purity: 97% CAS No.: 565-59-3 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -6°(21°F) Physical Form: Liquid Density: 0.690 Refractive Index: 1.3920 Boiling Point: 89-90° UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009337
Formula: C₇H₁₆
Peso molecolare: 100,2 g/mol
Punto di ebollizione: 89…90 °C
Punto di fusione: –135 °C
Densità: 0,690
Flash Pt: –6 °C (21 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009337
CAS Number: 565-59-3
EINECS: 209-280-0
UN: 1206
ADR: 3,II