Stampa…
Inserti auricolari monouso, E-A-R™ Push-Ins™
Fornitore: 3M
EX01020 EX01021
111-1798EA 174 EUR
111-1798 MMMAEX01021
Inserti auricolari monouso, E-A-R™ Push-Ins™
Tappi auricolari Inserti auricolari monouso
Inserti auricolari semplici da inserire in quanto non prevedono modellazione: è sufficiente utilizzare il morbido stelo flessibile per posizionare l'inserto. La punta in schiuma non viene toccata durante l'inserimento e per tale motivo questi inserti sono tra i più igienici.
  • Stelo flessibile per inserimento e rimozione più semplici e igienici
  • La schiuma E-A-Rform si ammorbidisce grazie al calore corporeo adattandosi alla conformazione all'operatore, per comodità e durata maggiori
  • Protezione acustica a pressione ridotta
  • Disponibile con o senza cordoncino
Sono ideali per livelli elevati di esposizione al rumore e sono particolarmente adatti per rumori a bassa frequenza in numerosi settori, ad esempio il settore automobilistico, produzione chimica e farmaceutica, ingegneria edile e meccanica pesante.
SNR: 38 dB
Certificazioni: EN 352-2