Stampa…
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83630.320EA 284 EUR
83630.320 83630.290
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
2,2,4-Trimetil pentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Peso molecolare: 114,23 g/mol
Punto di ebollizione: 99,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –107 °C
Densità: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008943
CAS Number: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=e2e58a60a741979db8dfc61047951c72af04d890&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (GC) Min. 99,50 %
Acqua Max. 0,01 %
Residuo non volatile Max. 0,0005 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Trasmittanza (220 nm) Min. 70,0 %
Trasmittanza (235 nm) Min. 80,0 %
Trasmittanza (255 nm) Min. 98,0 %
Conforme a BDH 15246 Conforme