Stampa…
Tappi auricolari monouso, E-A-RSoft™
Fornitore: 3M
ES01001 ES01005 PD01010
111-1630EA 85.6 EUR
111-1630 111-1797 111-2422
Tappi auricolari monouso, E-A-RSoft™
Tappi auricolari Inserti auricolari monouso
Gli inserti auricolari E-A-RSoft Yellow Neon sono realizzati in schiuma poliuretanica a lenta espansione. L'inserto esercita una pressione uniforme e garantisce flessibilità e protezione acustica di alto livello e massima comodità. Una volta inseriti, gli inserti in schiuma si espandono adattandosi al condotto, per una posa comoda e sicura. Gli inserti auricolari modellabili sono disponibili con e senza cordoncino e possono essere utilizzati con il dispenser One Touch™.
  • In morbida schiuma ipoallergenica per ridurre al minimo la pressione dentro l'orecchio
  • Superficie liscia e resistente allo sporco per igiene, durata e comodità maggiori
  • Cordoncino in poliestere per evitare di perdere i tappi
  • Misura unica adatta alla maggior parte dei condotti uditivi
SNR: 37 dB
Certificazioni: EN 352-2